4,4'-Diaminobenzanilida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22419.09
B22419.18
B22419.09EA
32.4
EUR
B22419.09
B22419.18
4,4'-Diaminobenzanilida 98%
4,4'-Diaminobenzanilida
Purity: 98%
CAS No.: 785-30-8
Molecular Formula: C13H13N3O
Formula Weight: 227.27
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 2215469
Formula:
C₁₃H₁₃N₃O Pto. de fusión: 200…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025361 Núm. CAS: 785-30-8 EINECS: 212-321-5 |