Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H31835.03 H31835.09
H31835.03EA 21.6 EUR
H31835.03 H31835.09
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo 97%
Cloruro de 4-bromo-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 139937-37-4 Molecular Formula: C7H6BrClO2S Formula Weight: 269.55 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 164°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01365820
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Pto. Ebullición: 164 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219927
Núm. CAS: 139937-37-4
UN: 3265
ADR: 8,II