4-Bromobencenosulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L08602.03
L08602.06
L08602.14
L08602.03EA
33
EUR
L08602.03
L08602.06
L08602.14
4-Bromobencenosulfonamida ≥98%
4-Bromobencenosulfonamida
Purity: 98%
CAS No.: 701-34-8
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 2691657
Formula:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,09 g/mol Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051977 Núm. CAS: 701-34-8 |