4-Bromoimidazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1H-imidazol
376900010 376900050
ACRO376900010EA 81.5 EUR
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazol 97%
4-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047021
Núm. CAS: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %