4-Bromoimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1H-imidazol
B3280.0005 B3280-1G B3280-5G
TCIAB3280.0005EA 0 EUR
TCIAB3280.0005 TCIAB3280-1G TCIAB3280-5G
4-Bromoimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Número MDL: MFCD00047021
Núm. CAS: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4efc13fc6dd4b7eb0655dce88adb932afe9506d8&vid=4efc13fc6dd4b7eb0655dce88adb932afe9506d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C