Cloruro de 4-butilbencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16577.06
A16577.14
A16577.06EA
67.4
EUR
A16577.06
A16577.14
Cloruro de 4-butilbencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 4-butilbencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 54997-92-1
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 126-128°/0.6mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00173908
Formula:
C₁₀H₁₃ClO₂S Pto. Ebullición: 126…128 °C (0,6 mmHg) Pto. de fusión: 13…15 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173908 Núm. CAS: 54997-92-1 UN: 3265 ADR: 8,II |