4-Quinolinacarbaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0061-1G Q0061-25G Q0061-5G
TCIAQ0061-1GEA 28 EUR
TCIAQ0061-1G TCIAQ0061-25G TCIAQ0061-5G
4-Quinolinacarbaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006781
Núm. CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7d02f8753d1facd6675b384b238804302f23d8d&vid=ed6066d5574259b234f74d44d378da9bb87667bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 53.0 deg-C