Cloruro de 4-cloro-2,5-dimetilbencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05247.06
L05247.14
L05247.06EA
51.8
EUR
L05247.06
L05247.14
Cloruro de 4-cloro-2,5-dimetilbencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-cloro-2,5-dimetilbencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Formula:
C₈H₈Cl₂O₂S Pto. de fusión: 48…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044017 Núm. CAS: 88-49-3 EINECS: 201-835-5 UN: 3261 ADR: 8,II |