Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21632.06
B21632.14
B21632.22
B21632.06EA
33.4
EUR
B21632.06
B21632.14
B21632.22
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-cloro-3-nitrobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 97-08-5
Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S
Formula Weight: 256.07
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 1978600
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007440
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₄S Pto. de fusión: 58…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007440 Núm. CAS: 97-08-5 EINECS: 202-558-2 UN: 3261 ADR: 8,II |