4-Clorofenilamidina iodhidrato 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydroiodide, 4-Chlorophenylamidine hydroiodide
A11571.06
A11571.03
A11571.06EA
138
EUR
A11571.06
A11571.03
4-Clorofenilamidina iodhidrato 96%
4-Clorofenilamidina iodhidrato
Purity: 96%
CAS No.: 115297-57-9
Molecular Formula: C7H7ClN2.HI
Formula Weight: 282.51
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 8280383
Formula:
C₇H₈ClIN₂ MW: 282,51 g/mol Pto. de fusión: ∼ 235 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051987 Núm. CAS: 115297-57-9 |