2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluoropyridine
H25938.14 H25938.06 H25938.03
H25938.14EA 188 EUR
H25938.14 H25938.06 H25938.03
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo ≥97%
2-Fluoropiridina-4-carbonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 3939-14-8 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 31-33° MDL No.: MFCD09027299
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 31…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027299
Núm. CAS: 3939-14-8