Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
343850050 343850500
ACRO343850050EA 61.6 EUR
ACRO343850050 ACRO343850500
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo 97%
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo
Formula: C₈H₇ClO₃S
Pto. de fusión: 83…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800269
Núm. CAS: 1788-10-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Additional info product may contain varying amounts of inorganic chloride
GC ≥96.0 %