4-Vinilpiridina 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140912500 140910010 140911000
ACRO140912500EA 101 EUR
ACRO140912500 ACRO140910010 ACRO140911000
4-Vinilpiridina 95% estabilizado
4-Vinilpiridina
Formula: C₇H₇N
Pto. Ebullición: 62…65 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,989 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006447
Núm. CAS: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Stabilizer 80 to 150 ppm Hydroquinone