4-Vinilpiridina 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona 80 - 150 ppm
L13316.AE
L13316.AP
L13316.AC
L13316.AEEA
51.5
EUR
L13316.AE
L13316.AP
L13316.AC
4-Vinilpiridina 95% estabilizado
4-Vinilpiridina
Stabilized with 100 ppm hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 100-43-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 58-61°/12mm
Beilstein Reference: 104506
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006447
Formula:
C₇H₇N Pto. Ebullición: 58…61 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 51 °C (124 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006447 Núm. CAS: 100-43-6 EINECS: 202-852-0 UN: 3073 ADR: 6.1,II |