Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L19517.03 L19517.06
L19517.03EA 41.7 EUR
L19517.03 L19517.06
Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 7079-48-3 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 6720115 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094390
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Pto. Ebullición: 245…246 °C
Densidad: 1,433
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094390
Núm. CAS: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II