4-Fluoro-m-anísaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-metoxibenzaldehído, 4-Fluoro-3-anísaldehído
L19671.03
L19671.06
L19671.03EA
27.7
EUR
L19671.03
L19671.06
4-Fluoro-m-anísaldehído ≥98%
4-Fluoro-m-anísaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 128495-46-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 5178063
Formula:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143320 Núm. CAS: 128495-46-5 |