4-Fluorobenzohidrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53496.06
H53496.14
H53496.06EA
74.3
EUR
H53496.06
H53496.14
4-Fluorobenzohidrazida ≥97%
4-Fluorobenzohidrazida
Purity: 97%
CAS No.: 456-06-4
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00060562
Formula:
C₇H₇FN₂O Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060562 Núm. CAS: 456-06-4 |