4-Fluorotiobenzamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobenzothioamide
H32093.03 H32093.06
H32093.03EA 33.9 EUR
H32093.03 H32093.06
4-Fluorotiobenzamida ≥97%
4-Fluorotiobenzamida
Purity: 97% CAS No.: 22179-72-2 Molecular Formula: C7H6FNS Formula Weight: 155.19 Melting Point: 146-148° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01313285
Formula: C₇H₆FNS
MW: 155.2 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313285
Núm. CAS: 22179-72-2
EINECS: 244-820-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III