7-Hidroxiflavona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona, 7-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona
A18538.03
A18538.06
A18538.03EA
59
EUR
A18538.03
A18538.06
7-Hidroxiflavona ≥98%
7-Hidroxiflavona
Purity: 98%
CAS No.: 6665-86-7
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 245-247°
Beilstein Reference: 194089
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ MW: 238,24 g/mol Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 245…247 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006835 Núm. CAS: 6665-86-7 EINECS: 229-705-3 |