Daidzeina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4',7-Dihidroxiisoflavona, 7-Hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
328230250
328231000
ACRO328230250EA
97.4
EUR
ACRO328230250
ACRO328231000
Daidzeina 98%
Daidzeina
Formula:
C₁₅H₁₀O₄ MW: 254,24 g/mol Pto. Ebullición: 513 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 212 - 214 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00016954 Núm. CAS: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)