Daidzeina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 4',7-Dihidroxiisoflavona, 7-Hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
10005166-100 10005166-500 10005166-1 10005166-5
CAYM10005166-100EA 22 EUR
CAYM10005166-100 CAYM10005166-500 CAYM10005166-1 CAYM10005166-5
Daidzeina
Daidzeina
Formula: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254.24 g/mol
Pto. Ebullición: 513
Pto. de fusión: 212…214 °C
Número MDL: MFCD00016954
Núm. CAS: 486-66-8
EINECS: 207-635-4