Daidzeina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4',7-Dihidroxiisoflavona, 7-Hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
B22877.03
B22877.06
B22877.14
B22877.03EA
62.9
EUR
B22877.03
B22877.06
B22877.14
Daidzeina ≥97%
Daidzeina
Purity: 97%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Formula:
C₁₅H₁₀O₄ MW: 254.24 g/mol Pto. Ebullición: 513 Pto. de fusión: 328…332 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016954 Núm. CAS: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |