4-Hidroxibenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24222.06
B24222.14
B24222.06EA
47.6
EUR
B24222.06
B24222.14
4-Hidroxibenzamida ≥98%
4-Hidroxibenzamida
Purity: 98+%
CAS No.: 619-57-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 159-162°
Beilstein Reference: 1906921
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. de fusión: 159…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007997 Núm. CAS: 619-57-8 EINECS: 210-602-7 |