4-Hidroxifenilamidina clorhidrato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H31566.03
H31566.09
H31566.03EA
30
EUR
H31566.03
H31566.09
4-Hidroxifenilamidina clorhidrato 95%
4-Hidroxifenilamidina clorhidrato
Purity: 95%
CAS No.: 38148-63-9
Molecular Formula: C7H8N2O.HCl
Formula Weight: 172.61
Melting Point: 221-224°
MDL No.: MFCD00136405
Formula:
C₇H₉ClN₂O MW: 172,61 g/mol Pto. de fusión: 221…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00136405 Núm. CAS: 38148-63-9 |