4-Hidroxicarbazol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
366960010 366960050
ACRO366960010EA 43.2 EUR
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hidroxicarbazol 98+%
4-Hidroxicarbazol
Formula: C₁₂H₉NO
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178385
Núm. CAS: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %