4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
B25544.06
B25544.14
B25544.06EA
103
EUR
B25544.06
B25544.14
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 89976-27-2
Molecular Formula: C8H6INO4
Formula Weight: 307.05
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD08064223
Formula:
C₈H₆INO₄ MW: 307.04 g/mol Pto. de fusión: 101…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08064223 Núm. CAS: 89976-27-2 |