4-Iodoimidazol ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodo-1H-imidazol
L20184.03
L20184.06
L20184.03EA
126
EUR
L20184.03
L20184.06
4-Iodoimidazol ≥94%
4-Iodoimidazol
Purity: 94%
CAS No.: 71759-89-2
Molecular Formula: C3H3IN2
Formula Weight: 193.96
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 1616
Formula:
C₃H₃IN₂ MW: 193,97 g/mol Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632213 Núm. CAS: 71759-89-2 |