4-Metoxibenzamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125720250 125720050
ACRO125720250EA 123 EUR
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Metoxibenzamida 97%
4-Metoxibenzamida
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 295 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007995
Núm. CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %