4-Metoxitiobenzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methoxybenzothioamide
L10945.06
L10945.03
L10945.06EA
172
EUR
L10945.06
L10945.03
4-Metoxitiobenzamida ≥98%
4-Metoxitiobenzamida
Purity: 98%
CAS No.: 2362-64-3
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1072444
Formula:
C₈H₉NOS Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040993 Núm. CAS: 2362-64-3 |