Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A19931.06 A19931.22
A19931.06EA 79 EUR
A19931.06 A19931.22
Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo 95%
Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo
Purity: 95% CAS No.: 616-83-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 152-154°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00129811
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. Ebullición: 152…154 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129811
Núm. CAS: 616-83-1
UN: 3261
ADR: 8,II