Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19929.88
A19929.09
A19929.88EA
33.2
EUR
A19929.88
A19929.09
Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 4-pentilbencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 73948-18-2
Molecular Formula: C11H15ClO2S
Formula Weight: 246.76
Melting Point: 39-44°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00173759
Formula:
C₁₁H₁₅ClO₂S MW: 246,76 g/mol Pto. de fusión: 39…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173759 Núm. CAS: 73948-18-2 UN: 3261 ADR: 8,II |