Cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
L17664.03
L17664.06
L17664.03EA
79.1
EUR
L17664.03
L17664.06
Cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 4-fenoxibencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 1623-92-3
Molecular Formula: C12H9ClO3S
Formula Weight: 268.72
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 180°/5mm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00625748
Formula:
C₁₂H₉ClO₃S Pto. Ebullición: 180 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 42…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00625748 Núm. CAS: 1623-92-3 UN: 3260 ADR: 8,II |