5,6-Dihidroxiflavona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Dihidroxi-2-fenil-4-benzopirona, 5,6-Dihidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona
H27039.MD H27039.06
H27039.MDEA 89 EUR
H27039.MD H27039.06
5,6-Dihidroxiflavona ≥97%
5,6-Dihidroxiflavona
Purity: 97% CAS No.: 6665-66-3 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 MDL No.: MFCD00601534
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00601534
Núm. CAS: 6665-66-3