5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12685.03
A12685.06
A12685.03EA
59.4
EUR
A12685.03
A12685.06
5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol ≥98%
5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol
Purity: 98%
CAS No.: 1131-17-5
Molecular Formula: C10H9ClN2
Formula Weight: 192.64
Boiling Point: 114-115°/4mm
MDL No.: MFCD00067853
Formula:
C₁₀H₉ClN₂ Pto. Ebullición: 114…115 °C (4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067853 Núm. CAS: 1131-17-5 |