6-Hidroxiflavona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hidroxi-2-fenil-4-benzopirona, 6-Hidroxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona
B25016.03
B25016.06
B25016.03EA
54.6
EUR
B25016.03
B25016.06
6-Hidroxiflavona ≥98%
6-Hidroxiflavona
Purity: 98%
CAS No.: 6665-83-4
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 15827
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ MW: 238,24 g/mol Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 234…236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017329 Núm. CAS: 6665-83-4 EINECS: 229-704-8 |