6-Cloro-1-hexeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53396.06
H53396.14
H53396.06EA
76.5
EUR
H53396.06
H53396.14
6-Cloro-1-hexeno ≥97%
6-Cloro-1-hexeno
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Formula:
C₆H₁₁Cl Pto. Ebullición: 135…136 °C Densidad: 0,896 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039391 Núm. CAS: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN: 1993 ADR: 3,III |