6-Cloro-1-hexino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53476.AA
H53476.AC
H53476.AAEA
75.3
EUR
H53476.AA
H53476.AC
6-Cloro-1-hexino ≥98%
6-Cloro-1-hexino
Purity: 98%
CAS No.: 10297-06-0
Molecular Formula: C6H9Cl
Formula Weight: 116.59
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 83°/95mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013697
Formula:
C₆H₉Cl Pto. Ebullición: 83 °C (95 mmHg) Densidad: 0,962 Pto. de inflamación: 37 °C (99 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013697 Núm. CAS: 10297-06-0 ADR: 3,III |