6-Cloro-2-hexanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53462.06
H53462.14
H53462.06EA
77.8
EUR
H53462.06
H53462.14
6-Cloro-2-hexanona ≥98%
6-Cloro-2-hexanona
Purity: 98%
CAS No.: 10226-30-9
Molecular Formula: C6H11ClO
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 86°/16mm
MDL No.: MFCD00191625
Formula:
C₆H₁₁ClO Pto. Ebullición: 86 °C (16 mmHg) Densidad: 1,02 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191625 Núm. CAS: 10226-30-9 EINECS: 233-546-5 |