5-Hidroxiflavona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14187.MC
L14187.ME
L14187.MCEA
47.2
EUR
L14187.MC
L14187.ME
5-Hidroxiflavona ≥97%
5-Hidroxiflavona
Purity: 97%
CAS No.: 491-78-1
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 194429
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016944 Núm. CAS: 491-78-1 EINECS: 207-743-1 |