Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Camphor-10-sulphonic acid, (±)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, (7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid
A12620.22
A12620.36
A12620.22EA
40.5
EUR
A12620.22
A12620.36
Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98%
Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Purity: 98%
CAS No.: 5872-08-2
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3205973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00074827
Formula:
C₁₀H₁₆O₄S MW: 232,3 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074827 Núm. CAS: 5872-08-2 EINECS: 227-527-0 ADR: 8,III |