Hexabromoosmato de diamonio (≥26,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12648.03
12648.06
12648.03EA
146
EUR
12648.03
12648.06
Hexabromoosmato de diamonio (≥26,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Hexabromoosmato de diamonio
Purity: 99.9%
CAS No.: 24598-62-7
Molecular Formula: (NH4)2OsBr6
Formula Weight: 705.73
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049389
Formula:
H₈Br₆N₂Os Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049389 Núm. CAS: 24598-62-7 EINECS: 246-340-5 |