Hexacloroosmato de diamonio ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diammonium hexachloroosmate
10823.02
10823.03
10823.06
10823.02EA
137
EUR
10823.02
10823.03
10823.06
Hexacloroosmato de diamonio ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Powder
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Formula:
H₈Cl₆N₂Os MW: 439,02 g/mol Pto. de fusión: 170 °C (subl.) Densidad: 2,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010883 Núm. CAS: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Índice Merck: 14,536 |