Hexacloroosmato de diamonio (≥42,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diammonium hexachloroosmate
42874.03 42874.06
42874.03EA 147 EUR
42874.03 42874.06
Hexacloroosmato de diamonio (≥42,5% Os) ≥99.9% (metals basis)
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 12125-08-5 Molecular Formula: H8Cl6N2Os Formula Weight: 438.99 Physical Form: Crystalline Density: 2.9 Appearance: Brown to black Melting Point: 170° subl. Solubility: Soluble in water and in alcohol Merck Reference: 14,536 MDL No.: MFCD00010883
Formula: H₈Cl₆N₂Os
MW: 439,02 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C (subl.)
Densidad: 2,9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010883
Núm. CAS: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
Índice Merck: 14,536