Bario hidróxido monohidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
45888.22 45888.36
45888.22EA 42 EUR
45888.22 45888.36
Bario hidróxido monohidrato ≥95%
Hidróxido de bario monohidrato
Purity: 95% CAS No.: 22326-55-2 Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O Formula Weight: 189.38 (171.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.743 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149151
Formula: H₂BaO₂·1H₂O
Densidad: 3,743
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149151
Núm. CAS: 22326-55-2
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III