N-(Hidroximetil)benzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12250.09
A12250.14
A12250.30
A12250.09EA
38.8
EUR
A12250.09
A12250.14
A12250.30
N-(Hidroximetil)benzamida ≥98%
N-(Hidroximetil)benzamida
Purity: 98%
CAS No.: 6282-02-6
Molecular Formula: C6H5CONHCH2OH
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2045129
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014415 Núm. CAS: 6282-02-6 EINECS: 228-495-0 |