Fenilamidina clorhidrato, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Cloruro de benzamidinio
199001-25 199001-5
199001-25EA 130 EUR
199001-25 199001-5
Fenilamidina clorhidrato, Calbiochem®
Fenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Pto. de fusión: 174…179 °C
Número MDL: MFCD00066285
Núm. CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4