Benzamidina clorhidrato hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de benzamidinio hidrato
105240250 105241000 105240050 105245000
105240250.EA 128 EUR
105240250. 105241000. 105240050. 105245000.
Benzamidina clorhidrato hidrato 98%
Fenilamidina clorhidrato hidrato
Formula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174.63 g/mol
Pto. de fusión: 80…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066285
Núm. CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Water ≤19 % (K.F.)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)