Benzamidina clorhidrato hidrato, (H₂O 10-14%) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de benzamidinio hidrato
A16002.06
A16002.14
A16002.22
A16002.06EA
33.9
EUR
A16002.06
A16002.14
A16002.22
Benzamidina clorhidrato hidrato, (H₂O 10-14%) ≥98%
Fenilamidina clorhidrato hidrato
Purity: 98%
CAS No.: 206752-36-5
Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O
Formula Weight: 156.62(anhy)
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 3594959
Formula:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O MW: 174.63 g/mol Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066285 Núm. CAS: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |