Bencenosulfonato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24515.14
B24515.22
B24515.36
B24515.14EA
38.2
EUR
B24515.14
B24515.22
B24515.36
Bencenosulfonato de metilo ≥98%
Bencenosulfonato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 80-18-2
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5165
Melting Point: -4°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 908448
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014737
Formula:
C₇H₈O₃S Pto. Ebullición: 280 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,269 Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014737 Núm. CAS: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 UN: 3265 ADR: 8,III |