Bencenosulfonato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
413991000 413990250
ACRO413991000EA 84.7 EUR
ACRO413991000 ACRO413990250
Bencenosulfonato de metilo 99%
Bencenosulfonato de metilo
Formula: C₇H₈O₃S
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014737
Núm. CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %